Boîtes de transport et de rangement, SecuCase Mini et Midi
Fournisseur: GEBRA
4930200 4940200
111-3718EA 25.3 EUR InStock
111-3718 111-3719
Boîtes de transport et de rangement, SecuCase Mini et Midi
Boîtes Boîtes de transport
SecuCase est un système de stockage pour les équipements de protection individuelle (EPI) des travailleurs en déplacement.
  • ABS
  • Protection contre la saleté, la poussière et les jets d'eau
  • Facilement et rapidement accessible
Information de livraison: Livrées avec quatre autocollants neutres et quatre autocollants avec les symboles EPI.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité