L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Boîtier à 6 prises, Economy
Fournisseur: BACHMANN ELEKTRO
381.252K 381.2501K
139-1374EA 32.8 EUR InStock
139-1374 139-1375
Boîtier à 6 prises, Economy
Prises électriques
Bloc multi-prises avec enrouleur de câble pratique et esthétique.
  • Prise avec double mise à la terre
  • Bride de montage pour une fixation rapide et sûre
  • Prises inclinées à 35°
Couleur: blanc.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité