Cartouches d'extraction
Fournisseur: PRAT DUMAS
E080200 E080250 E058170 E046165 E041150 E046130 E034080 E033080 E030060 E027080 E026060 E022060 E070240 E037130 E030100 E022080
537-0014EA 438 EUR InStock
537-0014 537-0015 537-0012 537-0011 537-0009 537-0010 537-0007 537-0006 537-0004 537-0003 537-0002 537-0000 537-0013 537-0008 537-0005 537-0001
Cartouches d'extraction
Extracteurs Cartouches d'extraction
En cellulose de coton pur
  • Neutre et sans graisse
  • Moulées d'une seule pièce, très résistantes
Utilisées lors de l'extraction pour analyse des boues, des bitumes, des denrées alimentaires et dans divers appareils de contrôle de poussières
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité