Soxhlet extractors, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
EX5/32 EX5/43 EX5/53 EX5/55/100 EX5/63 EX5/83 EX5/55
201-8373EA 138 EUR InStock
201-8373 201-8374 201-8375 201-8377 201-8378 201-8380 BIBBEX5/55
Soxhlet extractors, Quickfit®
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
PYREX®, en verre borosilicaté
For extracting soluble components or impurities from solids via repeated soaking/siphoning with solvent.
Certifications: Conforms to BS 2071
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité