Acrodisc® membrane Mustang® E
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc®
514-4235EA 272 EUR InStock
514-4235
Acrodisc® membrane Mustang® E
Filtres Filtres-seringue
Elimine les endotoxines dans l'eau, les tampons et dans certaines solutions biologiques. Préparation de plasmides pour transfection.
Stérilisation par radiation gamma et emballage individuel.
Flow rate: 1 to 4 ml/min
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité