Unités de filtration sous vide, VacuCap®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
VacuCap®
515-0012EA 196 EUR InStock
515-0012 515-0014 515-0013 515-0016 515-0015 516-9812 515-0018 515-0017 515-0019 516-9813
Unités de filtration sous vide, VacuCap®
Filtres Unités de filtration sous vide
Membrane en polyéthersulphone hydrophile Supor® (PES); boîtier en PP. Le dispositif de filtration VacuCap® élimine la nécessité de remplir l'entonnoir dans les filtres adaptables sur flacons traditionnels car il aspire à partir du réservoir de mélange. Sa structure compacte brevetée permet une utilisation avec divers récipients de collecte, réduit l'espace de stockage et la quantité de déchets dans le laboratoire. La membrane Supor® dans les dispositifs VacuCap® 60 et VacuCap® 90 offre des débits élevés de filtration par le vide rapide comprise entre 100 ml à 5 litres de solutions aqueuses et est disponible avec un préfiltre qui augmente le rendement de solutions riches en particules.
  • Excellent pour la préparation de milieux de culture cellulaire et disponible avec une taille de pore de 0,1 µm pour retirer les mycoplasmes
  • Pré-stérilisation par irradiation gamma pour éliminer le risque de contamination par des résidus d'oxyde d'éthylène, conditionné individuellement
  • Conception écologique avec quantité minimale de déchets plastiques
* avec préfiltre
** avec tuyau individuel monté
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité