Cassettes d'échantillonnage de l'air
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-7620EA 363 EUR InStock
516-7620 515-0007 515-0008
Cassettes d'échantillonnage de l'air
Filtres Filtres pour cassettes
Membrane: GN-4 Metricel® 0,8 µm (esters cellulosiques mixtes) avec tampon de support en cellulose.
  • Leakproof and tamperproof
Taille du filtre: 25 mm
- Boîtier: PP rempli de carbone
- Utilisée pour surveiller les composants respirables tels que la silice, le métal et les poussières
- Ø×L total: 28×79 mm
Filter size: 37 mm
- Housing: SAN (styrene acrylonitrile)
- Used to monitor respirable constituents such as nuisance dust, silica, aerosols and airborne particulates
- Overall Ø×L: 2-piece: 42×28 mm; 3-piece: 42×38 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité