Unités de filtration, Rapid-Flow™ filtres MF 75, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG597-4510EA 314 EUR InStock
NALG597-4510 514-0612 734-5041 514-0029 514-0613 514-0614 514-0025 514-0026 514-0378 514-0027 514-0028 514-0032 514-0033 514-0023 514-0034 514-0024 514-0030 514-0031 NALG595-4510 734-5037 NALG596-4510 734-5039 734-5033 734-5035
Unités de filtration, Rapid-Flow™ filtres MF 75, Nalgene®
Filtres Unités de filtration sous vide
Hydrophilic PES membrane, PS graduated housing. Ideal for biological and pharmaceutical sterilisation requirements. Universal tissue culture membrane with lowest protein binding and extractables. Rapid-Flow™ filters with 0,2 µm PES membranes are STEM CELL TESTED.
  • 0,1 µm filters guard against mycoplasma contamination
  • 0,2 µm filters remove all bacteria, ideal for sterilisation
  • 0,45 µm filters for particle removal and fluid clarification
  • 90 mm diameter filters provide large surface area for serum and other hard to filter solutions
  • Filtres 0,1 µm: contre la contamination par mycoplasme
  • Filtres 0,2 µm: pour filtrer toutes les bactéries
  • Filtres 0,45 µm: pour enlever les particules et clarifier le milieu
  • Les filtres de 90 mm de diamètre offrent une surface importante pour le sérum et d'autres solutions difficiles à filtrer
  • Membrane à filtration rapide «Rapid-flow» : nouvelle technologie de fabrication maximisant les performances de la membrane et accélèrant le débit et la vitesse de filtration
The new multi-column design of the membrane support delivers uniformity and consistency. The Rapid-Flow™ membrane support coupled with the PES membranes offers fast flow rates and higher throughput.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité