Unités de filtration sous vide, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
121-0020 121-0045 125-0020 125-0045 125-0080 126-0020 126-0045 126-0080 127-0020 127-0045 127-0080 450-0045 450-0080 450-0020
734-5001EA 69 EUR InStock
734-5001 734-5002 734-5003 734-5004 734-5005 734-5006 734-5007 734-5008 734-5009 734-5010 734-5011 734-5083 734-5084 734-5082
Unités de filtration sous vide, Nalgene®
Filtres Unités de filtration sous vide
Membrane en nitrate de cellulose sans Triton X, entonnoir et réservoir de collecte en PS. Filtres stériles à usage unique pour stérilisation à froid, clarification, préfiltration et ultrafiltration des tampons, milieux de culture et solutions aqueuses. Membrane présentant d'excellentes propriétés de mouillage et des débits très rapides en présence de solutions aqueuses.
  • Entonnoir et ballon récepteur gradués
  • Adaptateur pour tuyaux à raccords rapides Avec couvercle
* Livré avec 12 préfiltres en fibre de verre par boîte
** Entonnoir : 500 ml, récepteur : 1000 ml
*** Profil abaissé
*** low profile
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité