Unités de filtration sous vide, Bottle-Top, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
295-3345 295-4545 296-3345 296-4545
734-5072EA 185 EUR InStock
734-5072 734-5074 734-5076 734-5078
Unités de filtration sous vide, Bottle-Top, Nalgene®
Filtres Unités de filtration sous vide
Membrane en PES, entonnoir en PS. A visser sur des flacons à col fileté de 33 ou 45 mm de diamètre.
  • Filetage étanche permettant une filtration aseptique directement dans un flacon
  • Avec graduation
  • Raccord latéral pour tuyau
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité