L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Entonnoir de filtration
Fournisseur: DWK Life Sciences
247202407 247205001 247209003 247212408 247215002 247219004
511-5110EA 33.9 EUR InStock
511-5110 511-5120 511-5130 511-5117 511-5127 511-5137
Entonnoir de filtration
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Tête de filtration en verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, entonnoir en PP avec deux anneaux de scellage en caoutchouc fluoré.
  • Plaques filtrantes aisément interchangeables
  • Retrait sûr et simple des substances filtrées
  • Plaques filtrantes faciles à nettoyer des deux côtés
Plaque support 511-5126 (48 mm Ø) utilisable avec un filtre papier ou une membrane filtrante sur le modèle de 250 ml.
Informations de commande: tête de filtration filetée avec entonnoir et deux joints d'étanchéité, sans disque filtrant.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité