Porte-filtre sur trépied
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
11872 11873
516-7504EA 7740 EUR InStock
516-7504 516-7505
Porte-filtre sur trépied
Porte-filtres
Convient pour la plupart des produits chimiques agressifs, les solvants, les milieux de culture, les solution ophtalmiques, les produits pharmaceutiques, les vitamines, l'eau de production, les antibiotiques et les vernis photosensibles (gaz ou liquides).
  • Forme optimisée avec une surface effective de filtration 15% supérieure comparé à des produits similaires, augmentant le débit et la durée de vie
  • Les connexions sanitaires facilitent l'emploi et conviennent particulièrement aux applications pharmaceutiques
En acier inoxydable 316, joint en Viton.
Pour membrane Ø: 142 mm (127 mm pour préfiltre utilisé avec un filtre final).
Pour membrane Ø: 293 mm (265 mm pour préfiltre utilisé avec un filtre final).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité