Porte-filtre, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10461100 10461200 10461300 10461400
514-0021EA 101 EUR InStock
514-0021 514-0022 514-0221 WHAT10461400
Porte-filtre, Whatman™
Porte-filtres
Porte-filtre en polysulfone pour l'échantillonnage et la filtration continue, idéal pour les filtrations à l'aide de pompes péristaltiques et pour la stérilisation de gaz.
Ø×h: 65×95 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité