Papiers séparateur de phases, 1 PS
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
2200-070 2200-090 2200-110 2200-125 2200-150 2200-185 2200-240 2200-270 2200-654
516-5201EA 66.3 EUR InStock
516-5201 515-0086 515-0087 515-0088 515-0089 515-0090 515-5017 515-5018 WHAT2200-654
Papiers séparateur de phases, 1 PS
Filtres Papiers filtre Papiers séparateurs de phase
Papiers filtre hydrophobes imprégnés de silicone, retenant la phase aqueuse tout en laissant passer la phase solvant organique
  • Plusieurs séparations peuvent être effectuées simultanément
  • Séparation nette automatique, remplace dans de nombreux cas les ampoules à décanter
Solvent extraction can be time-consuming and messy when numerous separations are required
Mixed phases are poured directly into the 1PS phase-separating paper. The solvent phase flows through the paper quickly and cleanly, automatically stopping after the process is complete; all of the aqueous phase is retained. Droplets are automatically separated within seconds.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité