Papier pour le contrôle des semences
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10344672 10344676 10345572 10345576 10342580 10342583 10342579 10342581 10342555 10342570 10345573
515-8115EA 1770 EUR InStock
515-8115 512-1165 512-1166 512-1167 515-5014 515-5015 512-0647 WHAT10342581 WHAT10342555 WHAT10342570 WHAT10345573
Papier pour le contrôle des semences
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Owing to their extremely high purity our seed testing papers provide reliable and reproducible results. The papers are made from pure cellulose without any additives and do not contain any substances that could influence the growth of the seeds. The constant water absorption of the papers ensures the continuous provision of the required amount of water.
Grade 3645: Pour tester les graines avec de petites radicules blanches.
Grade 3014: Pour tester les graines particulièrement sensibles. Graines de taille moyenne et large et enrobées (betterave sucrière, betterave fourragère, graines, tournesol, graines de colza, moutarde).
Grade 3236: Pour tester les graines de taille moyenne et large et enrobées (betterave sucrière, betterave fourragère, graines, tournesol, graines de colza, moutarde).
The better contrast of the color seed testing papers makes evaluation easier, particularly for seeds with fine white rootlets or under artificial light. This makes work easier, improves the results, and saves time. The dyes that we use have been thoroughly investigated and have no influence on the growth of the seeds.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité