Papiers-filtres qualitatifs, plissés
Fournisseur: PRAT DUMAS
J013106 J015106 J019106 J025106 J033107 J040107 J045107 J050107 J010106
512-0289EA 32 EUR InStock
512-0289 512-0290 512-0291 512-0292 512-0293 512-0294 512-0295 512-0296 PRATJ010106
Papiers-filtres qualitatifs, plissés
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Papier velin supérieur, qualité à texture serrée, pour analyses qualitatives. Recommandé pour les laboratoires de recherches et d'analyses, les centres hospitaliers, les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, chimiques. Pour utilisation en entonnoir conique à 60°
Résistance moyenne à la rupture: 2 kg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité