Synthetic filter, SUSP 70
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
460001 460002 460003
512-6151EA 149 EUR InStock
512-6151 512-6150 512-6149
Synthetic filter, SUSP 70
Filtres Filtres de fibres de verre
SUSP 70 is a woven polyamide fabric with a 70 μm mesh size used to capture coarse particles such as may be found in waste water.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité