Préfiltres en fibre de verre
Fournisseur: Sartorius
13400-100-K 13400-13-S 13400-20-S 13430-100-K 13400-120-K 13400-124-K 13400-127-K 13400-130-K 13400-42-Q 13400-44-Q 13400-47-Q 13400-50-Q 13430-127-K 13430-130-K 13400-80-N FT-3-01125-050 13400-25-Q FT-3-01125-110 FT-3-01125-047 13400-16-S FT-3-01125-045 FT-3-01125-125 FT-3-01125-130
SART13400-100-KEA 104 EUR InStock
SART13400-100-K SART13400-13-S SART13400-20-S SART13430-100-K 512-0051 512-0053 512-0054 512-0055 512-0033 512-0034 512-0035 512-0036 512-0064 512-0065 SART13400-80-N SARTFT-3-01125-050 SART13400-25-Q SARTFT-3-01125-110 SARTFT-3-01125-047 SART13400-16-S SARTFT-3-01125-045 SARTFT-3-01125-125 SARTFT-3-01125-130
Préfiltres en fibre de verre
Filtres Filtres de fibres de verre
Filtres en fibre de verre pour la clarification et la filtration stérilisante de grands volumes, filtres de profondeur avec une efficacité accrue à faible pression
  • Mechanically and chemically stable
  • Hydrophilic
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité