Unités de filtration par pression, Sartobran®-P
Fournisseur: Sartorius
Sartobran®
515-0250EA 1060 EUR InStock
515-0250 515-0162 515-0260 SARP5235307H8-RO-A 515-0164 512-3332 515-0251 515-0163 515-0254 515-0165 515-0253 515-0256 SARP5235307H7-HH-A 515-0255 515-0258 515-0257 515-0259 SARP5232107H1----P SARP5235307H9-OO-A
Unités de filtration par pression, Sartobran®-P
Filtres Capsules de filtration
Pour la filtration de solutions contenant des protéines. Compatible avec les solutions aqueuses de pH 4 à 8 et avec la plupart des alcools et des hydrocarbures.
  • Intégrité testée
Boîtier en PP, membrane en acétate de cellulose double couche, autoclavables.
Pression max.: 4 bar à 20 °C.
Également disponibles avec bride sanitaire sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité