Membranes disques filtrantes
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
PALL60146EA 574 EUR InStock
PALL60146 514-4042 516-7839 516-8909 516-8910 516-8912 514-4188 514-4046 514-4189 514-4187 514-4044
Membranes disques filtrantes
Filtres Filtres à membrane
Solides membranes, chimiquement résistantes, pour l'échantillonnage et le contrôle de l'air dans des conditions extrêmes.
  • Garantit les déterminations gravimétriques avec faible poids à vide
  • Idéales pour la filtration des gaz et/ou des solvants organiques
  • Les membranes prises en charge offrent une meilleure durabilité pour les environnements de test hostiles ou la surveillance des aérosols acides
Membrane Teflo: PTFE avec anneau de support PMP. Rétention type des aérosols: 1 et 2 µm: 99,99%; 3 µm: 99,79%.
Membrane TF (PTFE): PTFE sur support en PP.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité