Filtres-seringue, Acrodisc® PTFE
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4219 4225 4226 4422 4423 4472 4501 4503 4521 4542 4543 4552 4553 AP-4219 AP-4302 AP-4303 AP-4501 AP-4518 4555 AP-4225 AP-4521 AP-4791 AP-4790 4219-N 4552TC 4219TC AP-4225TC
PALL4219EA 0 EUR InStock
PALL4219 514-4004 514-4005 514-4008 514-4009 514-4019 516-7651 516-7653 516-7663 516-7671 516-7672 514-4032 514-4033 514-4229 514-4230 514-4231 514-4232 514-0476 514-0086 514-0472 514-0478 514-0186 514-0184 514-4003 514-1439 514-1450 514-1452
Filtres-seringue, Acrodisc® PTFE
Filtres Filtres-seringue
Exceptional chemical and temperature compatibility. Ideal for filtration of gas and organic solvents. Prevent spurious peaks on chromatograms allowing accurate experimental results. HPLC certified for low level of UV-absorbing extractables.
Hydrophobic PTFE membrane with PP, autoclavable housing
The GxF version provides two to four times the throughput of standard pre-filter devices.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité