Filtres-seringue, Acrodisc®, fibres de verre
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4523 4529 AP-4523 AP-4527 AP-4529 AP-4140 AP-4141 AP-4142 AP-4143
514-4027EA 110 EUR InStock
514-4027 516-7668 514-4072 514-0479 514-4074 514-1440 514-1441 514-1442 514-1443
Filtres-seringue, Acrodisc®, fibres de verre
Filtres Filtres-seringue
Débit maximal avec des solutions difficiles à filtrer. Evite les colmatages, utilisable seul ou en série avec un filtre final à membrane pour l'accroissement de la vitesse d'écoulement et du volume total.
Membrane en fibres de verre borosilicaté; boîtier en PP.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité