Filtres-seringue, ReZist™, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10463500 10463503 10463505 10463513 10463515 10463523 10463525 10463533 10463535 10463713
514-1311EA 381 EUR InStock
514-1311 514-1321 514-1320 514-1322 514-1328 514-1323 514-1329 514-1324 516-0444 514-1327
Filtres-seringue, ReZist™, Whatman™
Filtres Filtres-seringue
Whatman ReZist range of syringe filters has been specifically designed to be resistant to organic solvents.
  • Integral, permanently hydrophobic PTFE membranes
  • Polypropylene support
  • Extremely high chemical resistance
  • Recyclable after use
These filters are highly suitable for the clarification of aggressive organic solvents. ReZist 30 mm filters can also be used as a venting filter for small vessels.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité