Filtration à flux tangentiel, Vivaflow® 50 et 200
Fournisseur: Sartorius
VF05P4 VF20P0 VF20P2 VF20P3 VF20P4 VF20P7 VF20H1 VF20H0 VF20H2 VF05P0 VF20P1 VF20H9 VF20P9 VF20H4
512-4065EA 219 EUR InStock
512-4065 512-4069 512-4070 512-4071 512-4072 512-4074 515-0140 515-0139 515-0141 511-0874 511-0876 518-0090 518-0091 518-0104
Filtration à flux tangentiel, Vivaflow® 50 et 200
Filtres Cassettes pour filtration tangentielle
Les dispositifs Vivaflow® 50 et 200 sont des cassettes à flux tangentiel prêtes à l'emploi pour la filtration et la concentration d'échantillons de 100 ml à 3 l, ou de 500 ml à 5 l. La surface de la membrane est de 50 cm² ou 200 cm², respectivement. Les dispositifs sont livrés avec tous les accessoires nécessaires pour un fonctionnement avec une pompe de laboratoire et une tête de pompe de taille 16. Pour accélérer la concentration et augmenter le rendement, jusqu'à six cassettes Vivaflow® 50 peuvent être reliées entre elles, ou deux unités Vivaflow® 200. Convenant aux applications telles que la concentration du surnageant de culture cellulaire, la concentration virale et la concentration aqueuse, ce produit allie facilité d'utilisation, fiabilité et flexibilité.
  • Cassette à flux tangentiel de laboratoire « plug and play »
  • Optimale pour la concentration des échantillons aqueux, comme les protéines et nanoparticules
  • Modules Vivaflow® 50 à usage unique ; modules Vivaflow® 200 réutilisables
  • Débit et taux de récupération élevés
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité