L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Unités de filtration sous vide, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS0320-2545 DS0320-5033 DS0320-5045
516-0577EA 201 EUR InStock
516-0577 513-3203 516-0578
Unités de filtration sous vide, Nalgene®
Filtres Unités de filtration sous vide
Unités de filtration sous vide en PS, réutilisables. Conviennent à la filtration analytique ou stérilisante, sous vide ou sous pression.
  • Avec graduation et col fileté
  • Support pour membrane amovible
  • Adaptateur pour tuyau en PP
513-3203: avec filetage 33 mm
516-0578 et 516-0577: pour col de 45 mm
PP tubing adapter
513-3203: for neck size 33 mm
516-0578: for neck size 45 mm
Informations de commande: The filter is not included and has to be ordered separately. It should have a diameter of 47 - 50 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité