Capsules de filtration, AcroPak™ 300
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12082 12085
515-0143EA 252 EUR InStock
515-0143 PALL12085
Capsules de filtration, AcroPak™ 300
Filtres Capsules de filtration
Filtration capsules for high airflow rate venting applications. Also useful for aggressive solvent filtration.
  • 100% integrity tested
PTFE hydrophobic membrane, PP housing.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité