Filtres en ligne, ReZist™, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10463607 10463608 10463609
514-0090EA 184 EUR InStock
514-0090 514-0091 514-0092
Filtres en ligne, ReZist™, Whatman™
Filtres Systèmes de filtres en ligne
These in-line filters with PTFE membrane and PP housing are lightweight air venting units suitable for protective vents, in-line filtration and isolation applications when working with chemically harsh solvents.
  • Integral hydrophobic PTFE venting membrane is resistant to harsh solvents
  • Can be autoclaved multiple times without loss of integrity
  • Integrity testable (bubble point or water breakthrough pressure in situ methods)
  • Lightweight: avoids the collapsing of tubing that can be caused by heavy filter devices
  • Appropriate for in-line HPLC sample preparation
Entrée/sortie: embout pour tuyaux 6 - 14 mm avec cône luer femelle
* emballage individuel stérile
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité