Personal eyewash
Fournisseur: ORKLA CARE
7200 7221 720300 725200 7205
118-0001EA 15.5 EUR InStock
118-0001 111-0164 111-0165 118-0153 118-0248
Personal eyewash
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Solutions de chlorure de sodium isotonique tamponnées stériles pour le rinçage oculaire en cas d'accident. Disponibles en version de poche à usage unique (235 ml) ou à montage mural (500 ml). Le flacon s'ouvre automatiquement lorsqu'il est détaché du support mural et doit ainsi être utilisé sur-le-champ.
  • Ouverture rapide et facile
  • Œillère de protection contre la poussière
  • Débit important de liquide pour un rinçage efficace : l'œillère placée sur le flacon dirige le liquide vers l'œil pour éviter les pertes inutiles
  • Permet de neutraliser la valeur du pH
Date d'expiration : quatre ans si le conteneur n'est pas ouvert.
* Le porte-flacon est fourni sans solution de douches oculaires.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité