Flacons de culture cellulaire, Falcon®
Fournisseur: Corning
353014 353018 353024 353028 353082 353108 353109 353112 353009 353133 353107 353110 353135 353136 353138 353139 355000 355001
734-0009EA 254.58 EUR InStock
734-0009 734-0010 734-0012 734-0014 734-0031 734-0044 734-0045 734-0047 734-0962 734-0965 734-0043 734-0046 734-0049 734-0050 734-0957 734-1031 734-0266 734-0267
Flacons de culture cellulaire, Falcon®
Ballons Flacons pour culture cellulaire
En PS, traités pour culture tissulaire, stériles, apyrogènes.
  • Graduations volumétriques imprimées facilement lisibles et zone d'écriture
  • Capuchons ventilés avec membrane hydrophobe de 0,2 µm
  • Conditionnement de type médical pratique pour maintenir la stérilité du flacon
Vacuum gas plasma tissue culture treatment ensures consistent cell attachment, spreading and growth.
Barcoded (robotics/automation compatible).
Attention: Remarque: surface de culture et capacité nominales.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité