VWR®, Flacons Erlenmeyer
Fournisseur: VWR Collection
214-1130EA 62.4 EUR InStock
214-1130 214-1131 214-1132 214-1133 214-1134 214-1136 214-1137 214-1170 214-1171 214-1172 214-1174 214-1175 214-1173 214-0248 214-0471 214-0472
VWR®, Flacons Erlenmeyer
Ballons Flacons Erlenmeyers
En verre borosilicaté 3.3, transparent.
  • Col étroit ou large avec rebord renforcé
  • Très bonne résistance chimique,
  • Haute résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Alternative à une large gamme d'applications en laboratoire. Les erlenmeyer présentent un rebord évasé avec des graduations pour une idée approximative du volume, et une plage d'inscription.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certifications: ISO 1773 (col étroit), DIN ISO 24450 (col large).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité