Erlenmeyers avec bouchons à vis
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03025137 03025149 03025158 03025170
214-1206EA 39.4 EUR InStock
214-1206 214-1210 214-1214 214-1216
Erlenmeyers avec bouchons à vis
Ballons Flacons Erlenmeyers
DURAN®, verre borosilicaté 3.3, avec filetage DIN et bouchon en PBT rouge.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Graduations de volume et zone d'étiquetage. Bouchon à vis avec joint recouvert de PTFE.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité