Erlenmeyers à col étroit avec bord
Fournisseur: SciLabware
1130/36D 1130/10D 1130/03 1130/05M 1130/12D 1130/26D 1130/30D 1130/16D 1130/32D 1130/02M 1130/06D 1130/11M 1130/14D 1130/20D 1130/08D
214-0040EA 88.2 EUR InStock
214-0040 214-0055 214-0029 214-0030 214-0033 214-0037 214-0038 214-0035 214-0039 214-0028 214-0031 214-0032 214-0034 214-0036 BIBB1130/08D
Erlenmeyers à col étroit avec bord
Ballons Flacons Erlenmeyers
En PYREX® verre borosilicaté, clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec graduation blanche pour une indication approximative du contenu et zone d'inscription.
Certifications: ISO 1773
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité