Erlenmeyers à col étroit avec rodage normalisé
Fournisseur: KARTELL
1460 1461 1462 1463 1464 1465
214-0132EA 6.5 EUR InStock
214-0132 214-0133 214-0134 214-0135 214-0136 214-0175
Erlenmeyers à col étroit avec rodage normalisé
Ballons Flacons Erlenmeyers
En PP transparent.
  • Very good chemical resistance
  • Resistant to heat up to 121 °C (for 20 minutes), prolonged use 100 °C
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Avec graduation en relief. Autoclavables. Livrés sans bouchon.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité