Erlenmeyer flasks, graduated with SVL screw caps
Fournisseur: SciLabware
1137/02M 1137/03D 1137/06M 1137/08D 1137/10M 1137/13M 1137/14M 1137/12M 1137/18M
214-0065EA 24.6 EUR InStock
214-0065 214-0066 214-0067 214-0068 214-0069 214-0231 214-0232 BIBB1137/12M BIBB1137/18M
Erlenmeyer flasks, graduated with SVL screw caps
Ballons Flacons Erlenmeyers
PYREX®, borosilicate glass, clear, with black phenolic screw caps with PTFE faced liner.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
White graduations and white labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité