Erlenmeyers, col étroit ou large, paroi solide
Fournisseur: SciLabware
4980-2L 4980-4L 4980-6L 5100-2L 4980-25 4980-50 4980-125 4980-250 4980-500 5100-125 5100-250 5100-500 5100-1L 4980-10 4980-1L
214-0099EA 40.4 EUR InStock
214-0099 214-0100 214-0103 214-0107 214-0097 214-0101 214-0095 214-0098 214-0102 214-0104 214-0106 214-0108 214-0105 214-0094 214-0096
Erlenmeyers, col étroit ou large, paroi solide
Ballons Flacons Erlenmeyers
En verre borosilicaté PYREX®, pour un usage intensif.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Bien plus résistants aux contraintes mécaniques que les Erlenmeyers standard. Dotés d'une paroi épaisse et d'un rebord évasé extra large qui leur permettent de résister aux bris ou aux éraflures au cours du nettoyage ou d'autres usages. Base lourde extrêmement plate. Parfaits pour être utilisés avec des agitateurs magnétiques ou des plaques chauffantes. Extrêmement durables. Graduations permettant une lecture approximative du contenu, dotés d'une zone d'étiquetage blanche.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité