Flacons à culture, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
214212402 214213201 217712401 217713209 217713603 217714402 217715407 217716309 217713903
391-0210EA 42.3 EUR InStock
391-0210 391-0215 391-0260 391-0265 391-0270 391-0280 391-0285 391-0290 391-0275
Flacons à culture, DURAN®
Ballons Flacons de culture
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ces flacons à culture à bord droit sont adaptés aux capuchons Kapsenberg ou métalliques (disponibles séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité