Flacons de culture en suspension avec bouchons filtrants ou bouchons standard, CELLSTAR®
Fournisseur: Greiner Bio-One
690190_200 658190_120 660190_50 661190_40 690195_200 658195_120 661195_40
391-3122EA 230 EUR InStock
391-3122 391-3126 391-3128 392-0014 392-0016 392-0000 392-0015
Flacons de culture en suspension avec bouchons filtrants ou bouchons standard, CELLSTAR®
Ballons Flacons pour culture cellulaire
En PS, stériles
  • Leur surface hydrophobe est idéale pour les cultures en suspension et les hybridomes
  • Les graduations de part et d'autre des flacons facilitent le remplissage
  • Identification aisée grâce aux bouchons blancs
  • Modèle de flacon plat (550 ml) ou profil haut (650 ml)
Ces flacons de culture en suspension standard sont fournis avec des bouchons à vis standard ou des bouchons filtrants. Ces deux types de bouchon ont un code couleur blanc. Tous les flacons sont certifiés sans RNase, DNase et ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
* Profil plat
** Profil haut
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité