Flacons de culture cellulaire pour systèmes automatisés, CELLSTAR® AutoFlask™
Fournisseur: Greiner Bio-One
779160_100 779190_100
392-0017EA 912 EUR InStock
392-0017 392-0088
Flacons de culture cellulaire pour systèmes automatisés, CELLSTAR® AutoFlask™
Ballons Flacons pour culture cellulaire
En PS haute transparence, stériles
  • Compatible avec une large gamme de systèmes de culture cellulaire et de manipulation de liquides
  • Le septum à entrées multiples pré-entaillé assure la stérilité du contenu du flacon tout au long du traitement
  • La poche de centrifugation permet la séparation des cellules du surnageant dans le flacon
  • Le filtre hydrophobe intégré facilite les échanges gazeux pendant la culture cellulaire
  • Le codage couleur permet une identification facile de l'AutoFlask de culture cellulaire (rouge) et de l'AutoFlask de culture en suspension (blanc)
Ces flacons permettent des applications de culture cellulaire automatisée. Pour la culture de cellules adhérentes, un traitement de surface physique est utilisé. Les flacons AutoFlask pour cultures en suspension sont disponibles. Les flacons possèdent un code à barres  pour une traçabilité maximale. Tous les flacons sont certifiés exempts de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité