Kits d'assemblage pour flacons Celstir®
Fournisseur: DWK Life Sciences
356886 356878 356883 356885 356888 356874 356891 356880 356877
734-3156EA 175 EUR InStock
734-3156 734-3152 734-3154 734-3155 734-3157 734-3150 734-3158 734-3153 734-3151
Kits d'assemblage pour flacons Celstir®
Agitateurs Axes d'agitation
Avec tige incassable en acier inoxydable pour remplacer la tige en verre fournie avec les flacons Celstir®. Ils permettent de compléter les flacons Celstir® existants.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité