Flacons de culture cellulaire à quatre bras Celstir®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
356984 356987
734-3190EA 1770 EUR InStock
734-3190 734-3191
Flacons de culture cellulaire à quatre bras Celstir®, WHEATON®
Ballons Flacons réacteurs
Borosilicate glass.
This microcarrier spinner flask is constructed of borosilicate glass, a fluropolymer resin-faced rubber-lined cap, has an even stirring action, and is fully autoclavable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité