Distillation flasks,with side arm, ASTM
Fournisseur: SciLabware
1290/04M 1290/06M
511-0747EA 227 EUR InStock
511-0747 BIBB1290/06M
Distillation flasks,with side arm, ASTM
Ballons Flacons de distillation
PYREX®, borosilicate glass.
  • High resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
For the distillation of petroleum products. Used with thermometers calibrated for 76 mm immersion. Side arm inclined at 75° to the vertical axis.
Side arm 0 - Ø/L: 7×100 mm (125 ml), 6×100 mm (250 ml)
Certifications: Complies with ASTM E133
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité