Bouchons, ERLENMEYER-CAP
Fournisseur: LUDI
184115393 184115391 184115392
391-0951EA 45.9 EUR InStock
391-0951 LUDI184115391 LUDI184115392
Bouchons, ERLENMEYER-CAP
Capuchons Bouchons pour flacons
Aluminium, anodisés.
  • Ressorts en acier chrome-nickel
  • Les ressorts se serrent contre la paroi extérieure du récipient
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité