Flacons filtrants sous vide, Büchner, avec kit d'assemblage KECK™, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211946854 211947353 211948658 211948855 211949157 212042452 212043654 212044453 212045458 212046351
511-0325EA 197 EUR InStock
511-0325 511-0326 511-0327 511-0328 511-0329 511-0330 511-0331 511-0332 511-0333 511-0334
Flacons filtrants sous vide, Büchner, avec kit d'assemblage KECK™, DURAN®
Ballons Fioles à vide
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Jusqu'à 2 000 ml pour la forme d'Erlenmeyer, à partir de 3 000 ml pour la forme de bouteille
  • Kit d'assemblage complet avec raccord de tuyau amovible, vis et joints
  • Conformes aux réglementations relatives à la « sécurité des équipements et des produits »
  • Norme USP
Pour utilisation sous vide.
DIN 12476 and ISO 6556 (only erlenmeyer shape)
Certifications: ISO 6556 (Forme de Erlenmeyer
DIN 12475 (Forme de bouteille)
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité