Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
Fournisseur: SciLabware
FB250/3 FB250/3SC FB500/3SC FB1L/3SC FB1L/3 FB500/3 FB1L/4 FB250/4 FB250/4SC FB100/2SC FB100/3SC FB1L/4SC FB500/4
511-0130EA 122 EUR InStock
511-0130 511-0235 511-0238 511-0233 511-0232 511-0131 BIBBFB1L/4 BIBBFB250/4 BIBBFB250/4SC BIBBFB100/2SC BIBBFB100/3SC BIBBFB1L/4SC BIBBFB500/4
Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
Ballons Fioles à vide
PYREX®, borosilicate glass.
  • Heavy wall and base construction for vacuum work
  • Side arm features a PTFE screwthread connector for the safe attachment of 9 mm bore vacuum tubing
Büchner flasks with precision-ground Quickfit® socket.
ISO 1773, BS 6352
Certifications: ISO 1773, BS 6352
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité