Fioles à iode avec bouchon creux à rodage normalisé
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03026037 03026049 03026058 03026052 03026070
201-1261EA 16.9 EUR InStock
201-1261 201-1262 201-1263 201-1038 201-1039
Fioles à iode avec bouchon creux à rodage normalisé
Ballons Flacons à iode
DURAN®, verre borosilicaté 3.3, transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec graduation pour une indication approximative du contenu et plage d'inscription.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité