Flacons, à fond rond avec rodage standard
Fournisseur: VITLAB
107897 107797 107997
214-1422EA 153 EUR InStock
214-1422 214-1421 214-1423
Flacons, à fond rond avec rodage standard
Ballons Flacons à fond rond
En PFA, translucide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique comprise entre –270 et +250 °C
  • Autoclavable
Peuvent également être utilisés en tant que flacons de sécurité pour évaporateurs rotatifs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité