Nitrogen receivers (schlenk Tubes)
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03370149 03370213 03370222 03370237 03370113 03370122 03370128 03370137 03370228 03370249
LENZ03370149EA 79.8 EUR InStock
LENZ03370149 LENZ03370213 LENZ03370222 LENZ03370237 201-1161 LENZ03370122 LENZ03370128 LENZ03370137 LENZ03370228 LENZ03370249
Nitrogen receivers (schlenk Tubes)
Ballons Flacons pour azote liquide
En verre DURAN® borosilicaté, clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
With 14/23 standard ground sockets/cones and standard ground side stopcock with tube connector.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité