Flasks, flat bottom, wide neck, with flared rim
Fournisseur: SciLabware
1080/10D 1080/12D 1080/08D
BIBB1080/10DEA 154 EUR InStock
BIBB1080/10D BIBB1080/12D 511-0733
Flasks, flat bottom, wide neck, with flared rim
Ballons Ballons à fond plat
PYREX®, verre borosilicaté, large ouverture.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux hautes températures
Col large pour faciliter l'ajout d'échantillons solides, etc. Base plate pour poser sur des bancs et des plaques chauffantes. Avec zone de marquage en émail blanc.
Certifications: ISO 1773
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité