Tubes d'échantillonnage de gaz
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05680058 05680070 05680043 05680052
201-9113EA 115 EUR InStock
201-9113 201-9115 201-9111 LENZ05680052
Tubes d'échantillonnage de gaz
Tubes Tubes d'échantillonnage des gaz
Duran® clear borosilicate glass.
  • Excellent thermal and chemical resistance
  • Connection on one side with capillary tube (internal Ø: 2,7 mm, external Ø: 8,0 mm) and on the other side with tube connector (external Ø: 8,0 mm)
  • With white labelling area
Gas collection tubes for removing, collecting and transporting gas samples. Both sides with a 3 NS/14 standard ground one-way stop cock.
Certifications: DIN 12473-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité