Flasks, round bottom, wide neck, with flared rim
Fournisseur: SciLabware
1120/18D 1120/08D 1120/14D 1120/22D 1120/04M
214-0426EA 674 EUR InStock
214-0426 214-0025 BIBB1120/14D 214-0027 BIBB1120/04M
Flasks, round bottom, wide neck, with flared rim
Ballons Flacons à fond rond
PYREX®, borosilicate glass, wide neck.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
Wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc.. With white enamel marking spot.
Certifications: ISO 1773
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité